Kluczowe dokumenty
Z203610
Sigma-Aldrich
Black plastic caps
Solid-top, PTFE-faced rubber liner, thread for 15-415
Synonim(y):
240463
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
opakowanie
pkg of 200 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON®
dopasowywanie
thread for 15-415
Opis ogólny
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Cechy i korzyści
  • Wykładzina z kauczuku butadienowo-styrenowego pokryta PTFE (14B) zapewnia całkowicie obojętne uszczelnienie wewnętrzne i powierzchnię skierowaną w stronę próbki lub produktu.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z203610-200EA4061832827193