Wstecz
Black plastic caps
Products
Kategoria produktu
caps (8)
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Supelco (7)
Średnica (mm)
Typ zamknięcia
Kolor
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-8 of 8
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z188808
Black plastic caps,
Solid top, white rubber liner, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z106437
Black plastic caps,
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 15-425, pkg of 200 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z106429
Black plastic caps,
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 13-425, pkg of 200 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z106402
Black plastic caps,
Solid top, white rubber liner, thread for 13-425, pkg of 200 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z164313
Black plastic caps,
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 20-400, pkg of 100 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z106410
Black plastic caps,
Solid top, white rubber liner, thread for 15-425, pkg of 200 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z188832
Black plastic caps,
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 18-400, pkg of 200 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z203610
Black plastic caps,
Solid-top, PTFE-faced rubber liner, thread for 15-415