Z164313
Black plastic caps
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 20-400, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
PTFE-faced rubber liner
black phenolic cap
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
opakowanie
pkg of 100 ea
dopasowywanie
thread for 20-400
Opis ogólny
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z164313-100EA | 4061832326061 |