Z256242
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 40 mL, thread for 24-400
Synonim(y):
Sample Vials with Rubber Caps
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 72 ea
śr. zewn. × wys.
28 mm × 95 mm
pojemność
40 mL
dopasowywanie
thread for 24-400
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)