Z278327
Conical reaction vial
capacity 10 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
glass tube
screw top neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
External thread
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass D104153
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Thin-wall with threaded outer 14/10 joint, cap with hole, PTFE-faced silicone rubber septum, and FETFE® O-ring.
The product does NOT have the side arm opening. It is the product shown on the left of the photo.
The product does NOT have the side arm opening. It is the product shown on the left of the photo.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z278327-1EA | 4061832349367 |