Kluczowe dokumenty
Z278319
Conical reaction vial
capacity 8 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
Materiały
colorless tube
glass tube
screw top neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
External thread
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass D104154
pojemność
8 mL
Opis ogólny
Thin-wall with threaded outer 14/10 joint, cap with hole, PTFE-faced silicone rubber septum, and FETFE® O-ring.
The product does NOT have the side arm opening. It is the product shown on the left of the photo.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)