Kluczowe dokumenty
SYNV131003
Synthware conical bottom reaction vial with holed compression cap
3 mL, joint: ST/NS 14/10
Synonim(y):
Synthware V131003, reaction tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/10
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware V131003
pojemność
3 mL
Opis ogólny
Supplied with one holed compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE -faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; For Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)