SYNV130711
Synthware™ conical bottom reaction vial with holed compression cap
1 mL, joint: ST/NS 7/10
Synonim(y):
Synthware V130711, probówka reakcyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS7/10
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware V130711
pojemność
1 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dostarczany z jedną nasadką kompresyjną z otworem, jednym o-ringiem 617 i jedną przegrodą z gumy silikonowej z powłoką PTFE. Zamienne nasadki, patrz RC112; O-ringi 617, patrz R014; przegrody, patrz R1420.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNV130711-1EA | 4061832198828 |