SU860019
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Synonim(y):
Gwintowany kapsel fiolki 9 mm z wkładką
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
dopasowywanie
thread for 9 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SU860019 | 4061837328602 |
SU860019-SAMPLE |