Kluczowe dokumenty
29445-U
Supelco
Certified glass inserts for 8 x 40 mm shell vials
volume 100 μL, clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass insert (with plastic bottom spring)
opis
conical precision point
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
5 mm × 30 mm
pojemność
100 μL
dopasowywanie
thread for 8 mm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
29445-U4061826601235