Kluczowe dokumenty
29443-U
Supelco
Certified glass inserts for 8 x 40 mm shell vials
volume 0.2 mL (200 μL), clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. × H 6 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass insert (with plastic bottom spring)
opis
Mandrel precision point
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
6 mm × 29 mm
pojemność
0.2 mL (200 μL)
dopasowywanie
thread for 8 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)