Kluczowe dokumenty
33320-U
Supelco
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 200 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial
opis
closure (not included)
opakowanie
pkg of 200 ea
śr. zewn. × wys.
8 mm × 40 mm
pojemność
1 mL
dopasowywanie
plug for 8 mm
Opis ogólny
This vial is designed to work in the Waters WISP™ 96 Position Autosampler. Avialable in clear Type 1 borosilicate glass. Vials feature thicker walls for safer sample handling.
Please order your closure separately.
Informacje prawne
Waters is a registered trademark of Waters
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)