Kluczowe dokumenty
33326
Supelco
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
clear glass vial
polyethylene closure (starburst closure)
Właściwości
closure type snap plug (included)
opakowanie
pkg of 1000 ea
fiolka śr. zewn. × wys.
8 mm × 40 mm
pojemność
1 mL
dopasowywanie
plug for 8 mm
Opis ogólny
This vial is designed to work in the Waters WISP™ 96 Position Autosampler. Avialable in clear Type 1 borosilicate glass. Vials feature thicker walls for safer sample handling.
Informacje prawne
Waters is a registered trademark of Waters
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)