Kluczowe dokumenty
27038-U
Supelco
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12
volume 3 mL, clear glass vial, styrene-butadiene septum, O.D. × H 20 mm × 47 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial
styrene-butadiene septum
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
opakowanie
pkg of 12 ea
śr. zewn. × wys.
20 mm × 47 mm
pojemność
3 mL
dopasowywanie
thread for 20-400
Cechy i korzyści
  • Naczynie mikroreakcyjne o pojemności 3 ml ma kształt stożka, co ułatwia wyjmowanie małych próbek.
  • Wykonane z grubościennego szkła borokrzemowego.
  • Dostarczane z czarną, fenolową pokrywką.
  • Może być sterylizowane w autoklawie lub odwirowywane.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)