Kluczowe dokumenty
27036
Supelco
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12
volume 1 mL, clear glass vial, styrene-butadiene septum, O.D. × H 16 mm × 40 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
clear glass vial
styrene-butadiene septum
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
opakowanie
pkg of 12 ea
śr. zewn. × wys.
16 mm × 40 mm
pojemność
1 mL
dopasowywanie
thread for 15-425
Cechy i korzyści
  • Naczynie mikroreakcyjne o pojemności 1 ml ma kształt stożka, co ułatwia wyjmowanie małych próbek.
  • Wykonane z grubościennego szkła borokrzemowego.
  • Dostarczane z czarną, fenolową pokrywką.
  • Może być sterylizowane w autoklawie lub odwirowywane.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)