24705
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.15 mL, conical clear glass (with polyflange), O.D. × H 5 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Polecane produkty
Materiały
conical clear glass (with polyflange)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
5 mm × 29 mm
pojemność
0.15 mL
kompatybilność
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wkładki do fiolek nie ograniczają stosowania mniejszych objętości próbek ze standardowymi fiolkami autosamplera. Wkładki są zazwyczaj wybierane na podstawie wewnętrznej średnicy szyjki fiolki. Standardowo otwierane fiolki (o średnicy wewnętrznej 4,6 mm) wymagają wkładki o średnicy zewnętrznej 5 mm.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)