27359
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal, diam. 8 mm, red PTFE/silicone septum, opening size 3.2 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121821
Polecane produkty
Materiały
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn.
8 mm
Średnica
8 mm
wymiary otworu
3.2 mm
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)