Kluczowe dokumenty
SYNP291200
Synthware Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 900 mL, diam. × H 150 mm × 75 mm
Synonim(y):
Synthware P291200
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiały
clear borosilicate glass 3.3
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech P291200
śr. × wys.
150 mm × 75 mm
pojemność
900 mL
Opis ogólny
Naczynie do krystalizacji, z wylewkami, 150X75mm, pojemność 900ml
Zastosowanie
kemetch; synthware; naczynie; krystalizacja
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)