Kluczowe dokumenty
23204-U
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 6-8 mm diamerter vial (96 vials per rack), well opening 9.5 mm, pkg of 5 ea
Synonim(y):
VIAL RACK,8MM VIALS, 5/CS
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
red polypropylene rack
Właściwości
positions 96 (vials per rack)
opakowanie
pkg of 5 ea
statyw dł. × szer. × wys.
183 mm × 125 mm × 23 mm
otwór dołka
9.5 mm
kompatybilność
for use with 6-8 mm diamerter vial (96 vials per rack)
Opis ogólny
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)