Kluczowe dokumenty
Z292044
Supelco
Open-top style aluminum caps
open center, 9.5 mm opening, For autosampler headspace analysis, pkg of 1000 ea
Synonim(y):
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
silver aluminum
Właściwości
open center 9.5 mm opening
opakowanie
pkg of 1000 ea
Średnica
20 mm
kompatybilność
for use with 20 mm crimp seal vial
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)