Kluczowe dokumenty
Z114014
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 125 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 54 mm × 107 mm
Synonim(y):
Fiolka z surowicą Wheaton
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
borosilicate glass bottle
opis
USP Type I
Właściwości
autoclavable
closure type crimp top vial
śr. zewn.
20 mm
pojemność
125 mL
125 mL
śr. × wys.
54 mm × 107 mm
kolor
clear
dopasowywanie
opening for 20 mm
Opis ogólny
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Zastosowanie
  • 28 Walidacja zamkniętego systemu dozowania kropli do oczu z surowicą...: W tym badaniu zwalidowano zamknięty system dozowania kropli do oczu z surowicą, wykorzystujący szklane butelki na surowicę Wheaton w celu utrzymania sterylności i zapobiegania zanieczyszczeniom, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach okulistycznych (Hogg et al., 2022).
  • Optymalizacja wpływu hydrocharu na fermentację beztlenową frakcji organicznej stałych odpadów komunalnych w celu produkcji biogazu i metanu...: W badaniach zbadano optymalizację wpływu hydrocharu na fermentację beztlenową, wykorzystując szklane butelki z surowicą Wheaton do przeprowadzania kontrolowanych eksperymentów, zapewniając precyzyjny pomiar produkcji biogazu i metanu (Ghasemzadeh et al., 2022).
  • Nota techniczna: Projektowanie, rozwój i walidacja zautomatyzowanego sprzętu do monitorowania gazu do pomiaru dynamiki fermentacji mikrobiologicznej...: Niniejsza nota techniczna opisuje rozwój zautomatyzowanego sprzętu do monitorowania gazu, wykorzystującego szklane butelki z surowicą Wheaton do dokładnego monitorowania dynamiki fermentacji drobnoustrojów, przyczyniając się do postępu w procesach bioinżynieryjnych (Rahavi i in., 2022).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark A Altabet et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 33(15), 1227-1239 (2019-04-14)
The nitrogen and oxygen (δ15 N, δ18 O, and δ17 O values) isotopic compositions of nitrate (NO3- ) are crucial tracers of nutrient nitrogen (N) sources and dynamics in aquatic systems. Current methods such as bacterial denitrification or Cd-azide reduction
Leonard I Wassenaar et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 32(3), 184-194 (2017-11-14)
The nitrogen and oxygen (δ δ NO The Cd-azide method yielded excellent results for routine determination of δ
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z114014-12EA4061832325811
Z114014-144EA4061832325828