Z114065
Wheaton glass serum bottle
volume 100 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 52 mm × 95 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
opis
USP Type I
Właściwości
autoclavable
closure type crimp top vial
śr. zewn.
20 mm
pojemność
100 mL
100 mL
śr. × wys.
52 mm × 95 mm
kolor
amber
dopasowywanie
opening for 20 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jest autoklawowalny, łatwy do sterylizacji, służy do przechowywania substancji, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z114065-144EA | 4061832325903 |
Z114065-12EA | 4061837596339 |