Z113980
Wheaton glass serum bottle
volume 30 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 37 mm × 63 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
opis
USP Type I
Właściwości
autoclavable
closure type crimp top vial
śr. zewn.
20 mm
pojemność
30 mL
30 mL
śr. × wys.
37 mm × 63 mm
kolor
clear
dopasowywanie
opening for 20 mm
Opis ogólny
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z113980-12EA | 4061832325743 |
Z113980-288EA | 4061832325750 |