Z113964
Wheaton glass serum bottle
volume 5 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 23 mm × 47 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
opis
USP Type I
Właściwości
autoclavable
closure type crimp top vial
śr. zewn.
20 mm
pojemność
5 mL
5 mL
śr. × wys.
23 mm × 47 mm
kolor
clear
dopasowywanie
opening for 20 mm
Opis ogólny
Jest autoklawowalny, łatwy do sterylizacji, służy do przechowywania substancji, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z113964-24EA | 4061832325705 |
Z113964-288EA | 4061832325712 |