Z113999
Wheaton glass serum bottle
volume 50 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 43 mm × 73 mm
Synonim(y):
Szklane fiolki na surowicę
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
opis
USP Type I
Właściwości
autoclavable
closure type crimp top vial
śr. zewn.
20 mm
pojemność
50 mL
50 mL
śr. × wys.
43 mm × 73 mm
kolor
clear
dopasowywanie
opening for 20 mm
Opis ogólny
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z113999-288EA | 4061832325781 |
Z113999-12EA | 4061837596322 |
Z113999-1EA |