33182-U
Hand Decapper
for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Manual Vial Cap Remover
opis
Hand decapper
opakowanie
pkg of 1 ea
kompatybilność
for use with 13mm crimp seals
Powiązane kategorie
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)