Kluczowe dokumenty
33181-U
Supelco
Hand Decapper
for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
opis
Hand decapper
opakowanie
pkg of 1 ea
kompatybilność
for use with 11 mm crimp seals
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2