Z112976
Crown-cap crimper
H × diam. 21 1/2 in. × 12 in.
Synonim(y):
Bottle cap crimper, Crown cap sealer
About This Item
Polecane produkty
Wys. × śr.
21 1/2 in. × 12 in.
Zastosowanie
Crown-cap crimper may be used to cap the amber-colored glass bottles containing solvent with an Aldrich® Sure-Seal polytetrafluoroethylene (PTFE) disk and a metal crown cap.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)