Z406295
Sure/Seal™ bottles
capacity 125 mL, amber plastic-coated glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
amber plastic-coated glass
round bottle
Połączenie
joint threaded neck
Właściwości
without cap
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
125 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Order overcaps, steel crown caps, and PTFE-faced liners separately.
Zastosowanie
Bottles are used to store chemicals, solvents, and other liquids. Amber-tinted glass is recommended for light-sensitive materials.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z406295-1PAK | 4061826667743 |