Kluczowe dokumenty
HAM75807
Hamilton® GC septa
PTFE/silicone (high temp), pack of 12 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiały
PTFE/silicone (high temp)
yellow septa
opakowanie
pack of 12 ea
Parametry
212 °C max. temp.
śr. × grubość
11.0 mm × 3.18 mm
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)