Merck
850374C
Avanti
18:1 (Δ6-Cis) PC
1,2-dipetroselenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1,2-dipetroselinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:1(6Z)/18:1(6Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H84NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
786.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850374C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850374C
stężenie
10 mg/mL (850374C-25mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
18:1 (Δ6-Cis) PC (1,2-dipetroselenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) is a lipid derivative having a phosphocholine backbone. It also has two18 carbon fatty acid chains, each having one cis double bond at the 6th carbon.
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Zastosowanie
18:1 (Δ6-Cis) PC (1,2-dipetroselenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used:
  • to generate sn-1 C18:1(Δ6-cis)- lysophosphatidylcholine (LPC) and sn-1 C18:1(Δ9-cis)-LPC standards for structural characterization of lysophosphatidylcholine (LPC) species by tandem electrospray ionization-linear ion trap-mass spectrometry (ESI-LIT-MS)
  • to study the effect on α-secretase activityin SH-SY5Y membrane
  • in liposome to study the effect of its acyl chain length and bond saturation on pore formation
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidylcholine (PC) can form a hydrophobic surface in the mucus by acting as a surfactant to inhibit the penetrance of bacteria.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850374C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Felipe Gazos-Lopes et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(8), e3077-e3077 (2014-08-08)
Trypanosoma cruzi is the causative agent of the life-threatening Chagas disease, in which increased platelet aggregation related to myocarditis is observed. Platelet-activating factor (PAF) is a potent intercellular lipid mediator and second messenger that exerts its activity through a PAF-specific
Marcus O W Grimm et al.
International journal of molecular sciences, 14(3), 5879-5898 (2013-03-15)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by extracellular accumulation of amyloid-β peptide (Aβ), generated by proteolytic processing of the amyloid precursor protein (APP) by β- and γ-secretase. Aβ generation is inhibited when the initial ectodomain shedding is caused by α-secretase, cleaving