Merck
850359P
Avanti
16:1 (Δ9-Trans) PC
1,2-dipalmitelaidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1,2-di-(9E-heksadecenoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(16:1(9E)/16:1(9E))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H76NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
730.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850359P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850359P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h16-19,38H,6-15,20-37H2,1-5H3/b18-16+,19-17+/t38-/m1/s1
Klucz InChI
GPWHCUUIQMGELX-SGZUMCNSSA-N
Opis ogólny
16:1 (Δ9-Trans) PC (1,2-dipalmitelaidoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) to pochodna lipidowa, która ma dwa 16-węglowe łańcuchy kwasów tłuszczowych, z których każdy ma jedno trans podwójne wiązanie przy 9 węglu.
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
16:1 (Δ9-Trans) PC (1,2-dipalmitelaidoyl-sn-glycero-3-fosfocholina) może być stosowany w liposomach do badania proliferacji komórek kilku linii komórkowych oraz jako neutralny lub pomocniczy lipid do przygotowania liposomów.
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) pomaga hamować przenikanie bakterii.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850359P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deciphering the functional composition of fusogenic liposomes
Kolavsinac R, et al
International Journal of Molecular Sciences (2018)
Parian AM
Integrative Medicine (2018)