Kluczowe dokumenty
900400P
Avanti
Palmitic acid (15-yne)
Avanti Research™ - A Croda Brand 900400P, powder
Synonim(y):
15-hexadecynoic acid
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (900400P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (900400P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 900400P
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h1H,3-15H2,(H,17,18)
Klucz InChI
PUZGUNYANHPRKM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)