Kluczowe dokumenty
900415C
Avanti
Oleic Acid (18-azido)
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Synonim(y):
(Z)-18-azidooctadec-9-enoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H33N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.47
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (900415C-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (900415C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL in chloroform (900415C-25mg)
5 mg/mL in chloroform (900415C-5mg)
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
pkg of 1 x 25 mg, 10 mg/mL, 2.5 mL; 5mL Clear Glass Sealed Ampule (900415C-25mg)
pkg of 1 x 5mg, 5 mg/mL, 1 mL; 5mL Clear Glass Sealed Ampule (900415C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pierre-Christian Violet et al.
JCI insight, 5(1) (2019-12-11)
BACKGROUNDWe hypothesized that obesity-associated hepatosteatosis is a pathophysiological chemical depot for fat-soluble vitamins and altered normal physiology. Using α-tocopherol (vitamin E) as a model vitamin, pharmacokinetics and kinetics principles were used to determine whether excess liver fat sequestered α-tocopherol in