Merck
900858
Sigma-Aldrich
2-(Prop-2-yn-1-yloxy)-4-(3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid
≥95%
Synonim(y):
Carboxyl diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7F3N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C#CCOC1=CC(C2(N=N2)C(F)(F)F)=CC=C1C(O)=O
InChI
1S/C12H7F3N2O3/c1-2-5-20-9-6-7(3-4-8(9)10(18)19)11(16-17-11)12(13,14)15/h1,3-4,6H,5H2,(H,18,19)
Klucz InChI
NNGSWZWUOPOVNB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(Prop-2-yn-1-yloxy)-4-(3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900858-25MG4061833251249