Merck
900848
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-trimethylsilanylethynyl-benzenesulfonyl fluoride
Synonim(y):
Amino sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14FNO2SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.38
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
dostępność
available only in USA
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1=CC=C(S(=O)(F)=O)C(C#C[Si](C)(C)C)=C1
Zastosowanie
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and amine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its amine linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3