Merck
900605
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny sondy, Bromo sulfonylo fluorek alkinu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14BrFO2SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Si](C)(C)(C)C#Cc1cc(cc(c1)CBr)[S](=O)(=O)F
InChI
1S/C12H14BrFO2SSi/c1-18(2,3)5-4-10-6-11(9-13)8-12(7-10)17(14,15)16/h6-8H,9H2,1-3H3
Klucz InChI
QSYGHPYMWBAJRL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Fluorek 3-(bromometylo)-5-((trimetylosililo)etynylo)benzenosulfonylu jest stosowany do syntezy sond chemicznych, ten trójfunkcyjny blok budulcowy zawiera arylową grupę fluorku sulfonylu, znacznik alkinowy i syntetyczny uchwyt bromowy. Po dołączeniu do ligandu lub farmakoforu poprzez bromowany łącznik, ten blok konstrukcyjny pozwala na obsługującą SuFEx, specyficzną dla kontekstu kowalencyjną modyfikację celu biologicznego z potencjałem do dalszych zastosowań poprzez znacznik alkinowy. Używaj samodzielnie lub równolegle z innymi wielofunkcyjnymi blokami konstrukcyjnymi, aby odkryć optymalną sondę do eksperymentów z zakresu biologii chemicznej.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900605-100MG4061833250488