Merck
900600
Sigma-Aldrich
3-(Fluorosulfonyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid
≥95%
Synonim(y):
Carboxyl sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13FO4SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
dostępność
available only in USA
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=S(C1=CC(C#C[Si](C)(C)C)=CC(C(O)=O)=C1)(F)=O
Zastosowanie
3-(Fluorosulfonyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)