Merck
ALD00094
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
Synonim(y):
3-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7FO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n/D 1.5038
gęstość
1.3071 at 25 °C
ciąg SMILES
FS(C1=CC(OC)=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H7FO3S/c1-11-6-3-2-4-7(5-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
RGVNAVGZAZZJBS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)