Merck
ALD00162
Sigma-Aldrich
Cyclopropanesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5FO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n/D 1.407
gęstość
1.310 g/L at 25 °C
ciąg SMILES
FS(C1CC1)(=O)=O
InChI
1S/C3H5FO2S/c4-7(5,6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
Klucz InChI
XPOPREDCDIARJH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
148.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
64.44 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)