Merck
422169
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
98%
Synonim(y):
2,6-Dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 2,6-Dichloro-5-fluoro-3-nicotinonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6HCl2FN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
89-91 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1cc(C#N)c(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6HCl2FN2/c7-5-3(2-10)1-4(9)6(8)11-5/h1H
Klucz InChI
DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6-dichloro-5-fluoro-3-pirydynokarbonitryl jest pochodną pirydyny. Jest to fluorowany heterocykliczny blok budulcowy stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)