Merck
510734
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile
97%
Synonim(y):
2-Chloro-5-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
116-120 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitrile
ciąg SMILES
Clc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H
Klucz InChI
ORIQLMBUPMABDV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-chloro-3-pirydynokarbonitryl jest podstawioną pirydyną.
Zastosowanie
6-chloro-3-pirydynokarbonitryl (2-chloro-5-cyjanopirydyna) może być stosowany do przygotowania:
  • (6-chloro-3-pirydylo)metyloamina
  • 2-(N-metylo-N-izopropyloamino)-5-cyjanopirydyny
  • chlorekS-(5-cyjano-2-pirydylo)tiouroniowy
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An experimental test of CN bond twisting in the TICT state: syn-anti photoisomerization in 2-(N-Methyl-N-isopropylamino)-5-cyanopyridine.
Dobkowski J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(11), 2406-2407 (2002)
Bachir Latli et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals (2018-05-17)
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-4-carboxylic acid (2-methanesulfonyl-pyridin-4-ylmethyl)-amide (1) and its analogs (2) and (3) are potent CCR1 antagonists intended for the treatment of rheumatoid arthritis. The detailed syntheses of these 3 compounds labeled with carbon-13 as well as the preparation of (1) and (2)
Chemotherapeutic agents of the sulphone type. Part V. 2: 5-Disubstituted derivatives of pyridine.
Forrest HS and Walker J.
Journal of the Chemical Society, 1939-1945 (1948)
Practical Synthesis of (6-Chloro-3-pyridyl) methylamine by Highly Selective Hydrogenation of 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile with Improved Raney Nickel Catalyst.
Tanaka K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 73(5), 1227-1231 (2000)