Merck
736066
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
97%
Synonim(y):
2-Cyano-3,5-difluorpyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2F2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
30-34 °C
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1cnc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C6H2F2N2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
Klucz InChI
WLBIFECTHKFYKV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)