Merck
703982
Sigma-Aldrich
2-Cyano-5-fluoropyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3FN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
35-41 °C
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
Klucz InChI
BHXHRMVSUUPOLX-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
98.9 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)