Merck
589098
Sigma-Aldrich
Methyl 4-oxobutanoate
90%
Synonim(y):
β-(Methoxycarbonyl)propionaldehyde, β-Carbomethoxypropionaldehyde, 3-(Methoxycarbonyl)propanal, 3-(Methoxycarbonyl)propionaldehyde, 3-Carbomethoxypropionaldehyde, 3-Formylpropionic acid methyl ester, 4-Oxobutanoic acid methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
H3COCOCH2CH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
90%
zanieczyszczenia
≤10% 4-oxobutanoic acid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
tw
187-188 °C (lit.)
gęstość
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
DLZVZNAPRCRXEG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl 4-oxobutanoate may be used as a starting material to synthesize (-)-deoxoprosophylline, a piperidine alkaloid with therapeutic potential.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
187.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
86.1 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Concise asymmetric synthesis of (-)-deoxoprosophylline"
Liu C-R, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19(23), 2731-2734 (2008)