Kluczowe dokumenty
711381
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3N2BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
105-110 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1nnc(Br)s1
InChI
1S/C3H3BrN2S/c1-2-5-6-3(4)7-2/h1H3
Klucz InChI
NSMKWTGDPQHTDH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?