Merck
530654
Sigma-Aldrich
5-Methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
138-141 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
CSc1nnc(S)s1
InChI
1S/C3H4N2S3/c1-7-3-5-4-2(6)8-3/h1H3,(H,4,6)
Klucz InChI
CFWGYKRJMYXYND-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adsorption and trace detection of pharmacologically significant 5-methylthio-1, 3, 4-thiadiazole-2-thiol molecule adsorbed on silver nanocolloids and understanding the role of Albrecht's ?A? and Herzberg-Teller contributions in the SERS spectra.
Chowdhury J, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 135, 935-946 (2015)
Electron donors and cyanoimidazole acceptors: cyclic voltammetry and molecular orbital study.
Electron donors and cyanoimidazole acceptors: cyclic voltammetry and molecular orbital study.
Allan DS, et al.
Synt. Metals, 25(2), 139-155 (1988)