Kluczowe dokumenty
686166
2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
223-228 °C
ciąg SMILES
Cc1nnc(N)s1
InChI
1S/C3H5N3S/c1-2-5-6-3(4)7-2/h1H3,(H2,4,6)
Klucz InChI
HMPUHXCGUHDVBI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Jingjing Zhang et al.
Carbohydrate polymers, 215, 108-118 (2019-04-15)
In the current study, five novel urea-functionalized chitosan derivatives were synthesized via condensation reactions of chloroacetyl chitosan (CTCS) with urea groups bearing nitrogen-containing heterocycles. In order to identify the structure characteristics of chitosan derivatives, FT-IR, 1H NMR spectroscopy, and elemental
Jingjing Zhang et al.
Carbohydrate polymers, 234, 115903-115903 (2020-02-20)
In this study, 2-urea-chitosan oligosaccharide derivatives (2-urea-COS derivatives) and 2,6-diurea-chitosan oligosaccharide derivatives (2,6-diurea-COS derivatives) were successfully designed and synthesized via intermediate 2-methoxyformylated chitosan oligosaccharide. All samples were characterized and compared based on FT-IR, 1H NMR spectroscopy, and elemental analysis. The