Merck
573744
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6ClN3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
229-233 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Nc1nnc(s1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C8H6ClN3S/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-11-12-8(10)13-7/h1-4H,(H2,10,12)
Klucz InChI
OAVULPOOAHQYDZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)