Merck
663573
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-pyridinyl)-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
242-248 °C
ciąg SMILES
Nc1nnc(s1)-c2ccncc2
InChI
1S/C7H6N4S/c8-7-11-10-6(12-7)5-1-3-9-4-2-5/h1-4H,(H2,8,11)
Klucz InChI
KTWDTPBHCWJWGJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
663573-10G4061833432686
663573-1G4061826699676